주요 문서
ENAH11DD203F
Enamine
methyl 6-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.67
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O2.ClH/c1-15-11(14)10-9-3-2-8(12)6-7(9)4-5-13-10;/h2-6H,12H2,1H3;1H
InChI key
QLAOASQWGZCYRY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722233
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722233
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)