주요 문서
ENAH11DD1FC3
Enamine
2-fluoro-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.18
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6H2,1H3
InChI key
DQZYETDYEPKNBS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721908
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721908
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)