주요 문서
ENAH11DD1F0D
Enamine
(2R,4r,6S)-2,6-dimethyl-4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.73
MDL number:
Iupac Name
2-((2S,4r,6R)-2,6-dimethylpiperidin-4-yl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3O.ClH/c1-6-4-9(5-7(2)11-6)10-13-12-8(3)14-10;/h6-7,9,11H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-,7+,9+;
InChI key
NRBRMQXTUSVTCR-VGJMRSOKSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723278
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723278
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)