주요 문서
ENAH11DD1E3B
Enamine
rac-[(2R,3S)-3-methyloxolan-2-yl]methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.64
MDL number:
Iupac Name
((2S,3R)-3-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-5-2-3-8-6(5)4-7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI key
YPEMJTNPQGHUMU-KGZKBUQUSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720754
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720754
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)