주요 문서
ENAH11DD1C48
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO3.ClH/c11-9(12)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-10-7;/h1-2,5,10H,3-4H2,(H,11,12);1H
InChI key
HIDZKOMVRCUBFL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720004
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720004
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)