주요 문서
ENAH11DD1C25
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)cyclohexyl]ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.28
MDL number:
Iupac Name
1-(4-isopropylcyclohexyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H20O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
PNEQETHAGGNHIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719864
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719864
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)