주요 문서
ENAH11DD1BA0
Enamine
2-(3-chlorothiophen-2-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.62
MDL number:
Iupac Name
(3-chloro-2-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClNS/c7-5-2-4-9-6(5)1-3-8/h2,4H,1H2
InChI key
IWXYHROBLDJMLK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719386
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719386
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)