주요 문서
ENAH11DD1B9B
Enamine
2-(methylamino)cyclohex-2-en-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.17
MDL number:
Iupac Name
2-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h4,8H,2-3,5H2,1H3
InChI key
WDLOOXNSHGYRSN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717119
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717119
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)