주요 문서
ENAH11DD1ABD
Enamine
(1R,3S)-3-methoxycyclopentane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
Iupac Name
(1R,3S)-3-methoxycyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(8)9/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-,6+/m1/s1
InChI key
PJEAKWXFTMRJMA-RITPCOANSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718713
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718713
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)