주요 문서
ENAH11DD19FC
Enamine
spiro[2.3]hexane-5-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.65
MDL number:
Iupac Name
spiro[2.3]hexane-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClO2S/c7-10(8,9)5-3-6(4-5)1-2-6/h5H,1-4H2
InChI key
JOVLZHAMXFIUQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719837
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)