주요 문서
ENAH11DD19EF
Enamine
2-formylthiophene-3-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
Iupac Name
2-formylthiophene-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H5NO3S2/c6-11(8,9)5-1-2-10-4(5)3-7/h1-3H,(H2,6,8,9)
InChI key
NSJWLGXHSKRBKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719439
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719439
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)