주요 문서
ENAH11DD19B9
Enamine
lithium(1+) ion 2-{5H,6H,8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl}acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.1
MDL number:
Iupac Name
lithium 2-(5,6-dihydro-8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9N3O3.Li/c11-7(12)3-5-8-9-6-4-13-2-1-10(5)6;/h1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
XYXGFBDEMKEINW-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718836
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718836
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)