주요 문서
ENAH11DD1981
Enamine
tert-butyl 1-(methylamino)cyclopropane-1-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.7
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 1-(methylamino)cyclopropane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-8(2,3)12-7(11)9(10-4)5-6-9;/h10H,5-6H2,1-4H3;1H
InChI key
WPCZJUPKRBKZNV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717747
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717747
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)