주요 문서
ENAH11DD1978
Enamine
methyl (2E)-4-amino-4-methylpent-2-enoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
179.65
MDL number:
Iupac Name
methyl (E)-4-amino-4-methylpent-2-enoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(2,8)5-4-6(9)10-3;/h4-5H,8H2,1-3H3;1H/b5-4+;
InChI key
QQQQPMKYIAFJBM-FXRZFVDSSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717648
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717648
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)