주요 문서
ENAH11DD1826
Enamine
propanethioic S-acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
90.15
MDL number:
Iupac Name
propanethioic S-acid
Inchi Code
1S/C3H6OS/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
KOODSCBKXPPKHE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716848
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)