주요 문서
ENAH11DD1806
Enamine
3,4-dimethoxythiophene-2-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.27
MDL number:
Iupac Name
3,4-dimethoxythiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO4S2/c1-10-4-3-12-6(5(4)11-2)13(7,8)9/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
LVRPJPPRTLEXMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703442
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703442
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)