주요 문서
ENAH11DD1791
Enamine
N-ethyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
Iupac Name
N-ethyl-3-hydroxy-1-azetidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O2/c1-2-7-6(10)8-3-5(9)4-8/h5,9H,2-4H2,1H3,(H,7,10)
InChI key
QVUZNVSNHYYLRC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716035
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716035
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)