주요 문서
ENAH11DD1780
Enamine
methyl(2-methyl-3-phenylpropyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.26
MDL number:
Iupac Name
N,2-dimethyl-3-phenyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-10(9-12-2)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3
InChI key
QAWKZRYBSNVOAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1715992
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1715992
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)