주요 문서
ENAH11DD1760
Enamine
tert-butyl 3-cyano-4,4-difluoropiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.26
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-cyano-4,4-difluoropiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H16F2N2O2/c1-10(2,3)17-9(16)15-5-4-11(12,13)8(6-14)7-15/h8H,4-5,7H2,1-3H3
InChI key
FCAVORRRQKNJCF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710196
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710196
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)