주요 문서
ENAH11DD16BB
Enamine
4,4-difluoroadamantan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.69
Iupac Name
4,4-difluoro-1-adamantanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15F2N.ClH/c11-10(12)7-1-6-2-8(10)5-9(13,3-6)4-7;/h6-8H,1-5,13H2;1H
InChI key
HBTHHQBQISPVJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709551
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709551
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)