주요 문서
ENAH11DD1649
Enamine
ethyl 1,2-oxazolidine-5-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.62
MDL number:
Iupac Name
ethyl isoxazolidine-5-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-2-9-6(8)5-3-4-7-10-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
FKFQCXZLWSMZIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708813
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708813
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)