주요 문서
ENAH11DD1579
Enamine
5-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.66
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H8ClN3O2S/c1-2-9-5(6)4(3-8-9)12(7,10)11/h3H,2H2,1H3,(H2,7,10,11)
InChI key
XAEIYPLHRGBQCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710122
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)