주요 문서
ENAH11DD0DFA
Enamine
1-(1,1-difluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.15
MDL number:
Iupac Name
1-(1,1-difluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c1-6(8,9)7(5(10)11)3-2-4-7/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
RQWBQSWJFTZBJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604600
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604600
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)