주요 문서
ENAH11DD0D93
Enamine
1-methyl-1H-indol-7-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.18
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-1H-indol-7-ol
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-10-6-5-7-3-2-4-8(11)9(7)10/h2-6,11H,1H3
InChI key
WXXOOVLYAHIFKW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601527
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601527
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)