주요 문서
ENAH11DD097F
Enamine
4,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
Iupac Name
4,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-5-6(8)7(2,3)4/h1,6,8H,2-4H3
InChI key
ILPLTEOGHOQFHJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250242
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)