주요 문서
ENAH11DCF7D4
Enamine
methyl 2-formyl-5-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-formyl-5-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)8-4-7(11)3-2-6(8)5-10/h2-5,11H,1H3
InChI key
JLQYNMGKSATEPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081948
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081948
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)