주요 문서
ENAH11DCF6F1
Enamine
7-bromo-6-methylquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.08
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-6-methylquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-5-8-3-2-4-12-10(8)6-9(7)11/h2-6H,1H3
InChI key
FOCSSPCKSNHEGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189924
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189924
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)