주요 문서
ENAH0CD46549
Enamine
1,1-difluoro-4-(iodomethyl)cyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.07
MDL number:
Iupac Name
1,1-difluoro-4-(iodomethyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C7H11F2I/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6H,1-5H2
InChI key
BZUZKVFPWWKTLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708589
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708589
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)