주요 문서
ENAH0CD46524
Enamine
2-(4-amino-2-methoxyphenyl)-1lambda6,2-thiazinane-1,1-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.33
MDL number:
Iupac Name
4-(1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)-3-methoxyphenylamine
Inchi Code
1S/C11H16N2O3S/c1-16-11-8-9(12)4-5-10(11)13-6-2-3-7-17(13,14)15/h4-5,8H,2-3,6-7,12H2,1H3
InChI key
CMKKKPNZLMHNBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710048
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710048
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)