주요 문서
ENAH0CD46500
Enamine
2-amino-1-[3-(cyclopentyloxy)phenyl]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.3
MDL number:
Iupac Name
2-amino-1-[3-(cyclopentyloxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c14-9-13(15)10-4-3-7-12(8-10)16-11-5-1-2-6-11/h3-4,7-8,11,13,15H,1-2,5-6,9,14H2
InChI key
LFLUNKAKVJZCAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709917
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709917
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)