주요 문서
ENAH0CD463E4
Enamine
5-phenyl-1,3-oxazole-4-carbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.25
MDL number:
Iupac Name
5-phenyloxazole-4-carbothioamide
Inchi Code
1S/C10H8N2OS/c11-10(14)8-9(13-6-12-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,14)
InChI key
FTPLTLMVTDUQIS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708824
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708824
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)