주요 문서
ENAH0CD463DD
Enamine
3-ethynylcyclobutan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.6
MDL number:
Iupac Name
3-ethynylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N.ClH/c1-2-5-3-6(7)4-5;/h1,5-6H,3-4,7H2;1H
InChI key
MURKGSOIXJBUSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708762
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708762
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)