주요 문서
ENAH0CD45FAE
Enamine
5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.23
MDL number:
mp
109-110
Iupac Name
5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6N2OS/c12-6-8-10-11-9(13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
SKGLVVWEUSDARD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706976
Melting Point
109-110
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706976
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)