주요 문서
ENAH0CD45F5A
Enamine
N-(5-formylpyridin-2-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
MDL number:
Iupac Name
N-(5-formyl-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-6(12)10-8-3-2-7(5-11)4-9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,12)
InChI key
VVDNQGICIUVXTD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706508
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706508
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)