주요 문서
ENAH0CD45EF7
Enamine
1-cyclopropyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.21
MDL number:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H11F3O/c13-12(14,15)10-3-1-2-8(6-10)7-11(16)9-4-5-9/h1-3,6,9H,4-5,7H2
InChI key
PEIRLSLNEUWXGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705828
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705828
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)