주요 문서
ENAH0CD45DC5
Enamine
5-fluoro-4-(2-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-4-(o-tolyl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C10H9FN2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8-9(11)14-10(12)13-8/h2-5H,1H3,(H2,12,13)
InChI key
HHTMXNNOPQKHMZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706704
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706704
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)