주요 문서
ENAH0CD45D70
Enamine
sodium 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine-3-sulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.24
MDL number:
Iupac Name
sodium 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C8H11N3O2S.Na/c12-14(13)8-4-3-7(9-10-8)11-5-1-2-6-11;/h3-4H,1-2,5-6H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
WCCUGEXMDSFGSW-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
-10
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704521
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704521
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)