주요 문서
ENAH0CD45D59
Enamine
methyl 4-(aminomethyl)-5-chlorothiophene-2-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.13
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-(aminomethyl)-5-chlorothiophene-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S.ClH/c1-11-7(10)5-2-4(3-9)6(8)12-5;/h2H,3,9H2,1H3;1H
InChI key
IYIDZJGFHOHWCU-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704283
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704283
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)