주요 문서
ENAH0CD45ACB
Enamine
4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.21
MDL number:
mp
155-157
Iupac Name
4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-15-10(12)7-4-8-2-5-9(6-3-8)11(13)14/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
WDYXTBQUPCLKQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700162
Melting Point
155-157
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700162
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)