주요 문서
ENAH0CD45A93
Enamine
(2S)-2,4-dimethylpent-4-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
MDL number:
Iupac Name
(2S)-2,4-dimethyl-4-pentenoic acid
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5(2)4-6(3)7(8)9/h6H,1,4H2,2-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI key
WQBDUHHOENCMGP-LURJTMIESA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699070
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699070
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)