주요 문서
ENAH0CD45A1E
Enamine
tert-butyl N-[(3-aminocyclohexyl)methyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3-aminocyclohexyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-5-4-6-10(13)7-9/h9-10H,4-8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
WFNGGMDLHFWFRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693646
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693646
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)