주요 문서
ENAH0CD45989
Enamine
{2-benzyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl}methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.31
MDL number:
Iupac Name
(2-benzyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C14H19NO/c16-10-14-12-6-7-13(8-12)15(14)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14,16H,6-10H2
InChI key
BJZCYPSEEBNGLR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1476428
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1476428
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)