주요 문서
ENAH0CD45965
Enamine
7-bromo-2,2-difluorocycloheptan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.05
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-2,2-difluorocycloheptan-1-one
Inchi Code
1S/C7H9BrF2O/c8-5-3-1-2-4-7(9,10)6(5)11/h5H,1-4H2
InChI key
ZYHCUKSJEUOVTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268444
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268444
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)