주요 문서
ENAH0CD4592B
Enamine
(5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.18
MDL number:
Iupac Name
(5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)6-3-8-4/h3,7H,2H2,1H3
InChI key
SELIBVBRTKHGSC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228979
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228979
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)