주요 문서
ENAH0CD4590A
Enamine
(2-bromo-1-fluoroethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.05
MDL number:
Iupac Name
(2-bromo-1-fluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
UIXWOQZATLBVFH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133325
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133325
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)