주요 문서
ENAH0CD458BE
Enamine
3-bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.14
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-10-5-4-8-2-1-3-11(13)7-9(8)6-10/h4-6,11H,1-3,7,13H2
InChI key
JYLAAWZFYJIIES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703103
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703103
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)