주요 문서
ENAH0CD458BA
Enamine
4-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.27
Iupac Name
4-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-2-16-10(15)12-6-3-11(4-7-12,5-8-12)9(13)14/h2-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
AKCJDZLLWVXNFU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1191719
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1191719
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)