주요 문서
ENAH049F31D6
Enamine
2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.19
MDL number:
Iupac Name
2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahydro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-5-6-4-7-8(12-10(6)14)2-1-3-9(7)13/h4H,1-3H2,(H,12,14)
InChI key
GSAHGZPXIFULGM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588030
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588030
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)