주요 문서
ENAH049F2FEE
Enamine
1-(chloromethyl)cyclopropane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.06
MDL number:
Iupac Name
1-(chloromethyl)cyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H6Cl2O2S/c5-3-4(1-2-4)9(6,7)8/h1-3H2
InChI key
TVPKHXJMRBRIIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700646
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700646
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)