주요 문서
ENAH049F2F0E
Enamine
3-chloro-6-fluoro-1H-indazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.59
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-1H-indazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClFN3/c8-7-3-1-5(10)4(9)2-6(3)11-12-7/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
KKDHJLHKZOYJOL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700327
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700327
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)